Tisk…
4-Bromo-2-methyl-1,3-thiazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8527-1G OR8527-250MG OR8527-5G
APOSOR8527-1GEA 2480 CZK
APOSOR8527-1G APOSOR8527-250MG APOSOR8527-5G
4-Bromo-2-methyl-1,3-thiazole 95%
4-Bromo-2-methyl-1,3-thiazole
Vzorec: C₄H₄BrNS
Bod varu: 88…99 °C (16 mm Hg)
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD06409945
CAS číslo: 298694-30-1