Tisk…
4-(tert-Butyl)phenyl isocyanate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR8491-1G OR8491-25G OR8491-5G
APOSOR8491-1GEA 1090 CZK
APOSOR8491-1G APOSOR8491-25G APOSOR8491-5G
4-(tert-Butyl)phenyl isocyanate 97%
4-(tert-Butyl)phenyl isocyanate
May form small amount of sediment
Vzorec: C₁₁H₁₃NO
Bod varu: 236…237 °C
Hustota: 0,986 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00040718
CAS číslo: 1943-67-5
UN: 2206
ADR: 6.1,III