Tisk…
5,6-Dimethyl-2-(pyridin-2-yl)pyrimidin-4-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8472-1G OR8472-5G
APOSOR8472-1GEA 8270 CZK
APOSOR8472-1G APOSOR8472-5G
5,6-Dimethyl-2-(pyridin-2-yl)pyrimidin-4-ol
5,6-Dimethyl-2-(pyridin-2-yl)pyrimidin-4-ol
Vzorec: C₁₁H₁₁N₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00269287
CAS číslo: 204394-52-5