3-(2,2-Dicyanovinyl)benzeneboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR8451-1G
OR8451-5G
APOSOR8451-1GEA
5890
CZK
APOSOR8451-1G
APOSOR8451-5G
3-(2,2-Dicyanovinyl)benzeneboronic acid 98%
3-(2,2-Dicyanovinyl)benzeneboronic acid
Vzorec:
C₁₀H₇BN₂O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06214067 CAS číslo: 957034-31-0 |