Tisk…
1-(But-2-yl)piperazine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8400-1G OR8400-5G OR8400-250MG
APOSOR8400-1GEA 1080 CZK
APOSOR8400-1G APOSOR8400-5G APOSOR8400-250MG
1-(But-2-yl)piperazine 98%
1-(But-2-yl)piperazine
Vzorec: C₈H₁₈N₂
Bod varu: 80 °C (15 mm Hg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02093552
CAS číslo: 34581-21-0