Tisk…
Ethyl benzofurazan-5-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8306-1G OR8306-5G OR8306-10G
APOSOR8306-1GEA 2900 CZK
APOSOR8306-1G APOSOR8306-5G APOSOR8306-10G
Ethyl benzofurazan-5-carboxylate
Ethyl benzofurazan-5-carboxylate
Vzorec: C₉H₈N₂O₃
Bod tání: 44…46 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00276586
CAS číslo: 36389-07-8