Tisk…
7-(Benzyloxy)quinolin-4-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8291-1G OR8291-5G
APOSOR8291-1GEA 3060 CZK
APOSOR8291-1G APOSOR8291-5G
7-(Benzyloxy)quinolin-4-ol
7-(Benzyloxy)quinolin-4-ol
Vzorec: C₁₆H₁₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659963
CAS číslo: 749922-34-7