Tisk…
4,5,6-Triaminopyrimidine sulphate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Pyrimidine-4,5,6-triamine sulphate
OR8231-1G OR8231-5G
APOSOR8231-1GEA 3230 CZK
APOSOR8231-1G APOSOR8231-5G
4,5,6-Triaminopyrimidine sulphate 95%
4,5,6-Triaminopyrimidine sulphate
Vzorec: C₄H₇N₅·H₂SO₄
MW: 223.21 g/mol
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012789
CAS číslo: 49721-45-1
EINECS: 256-446-3