Tisk…
1-Benzyl-4-methyl-1H-1,2,3-triazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8214-1G OR8214-250MG
APOSOR8214-1GEA 10350 CZK
APOSOR8214-1G APOSOR8214-250MG
1-Benzyl-4-methyl-1H-1,2,3-triazole
1-Benzyl-4-methyl-1H-1,2,3-triazole
Vzorec: C₁₀H₁₁N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08062394
CAS číslo: 91258-00-3
UN: 1325
ADR: 4.1,III