Tisk…
1-Bromo-8-phenyloctane 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8184-1G OR8184-5G
APOSOR8184-1GEA 1780 CZK
APOSOR8184-1G APOSOR8184-5G
1-Bromo-8-phenyloctane 95+%
1-Bromo-8-phenyloctane
Vzorec: C₁₄H₂₁Br
Bod varu: 84…86 °C (0,15 mm Hg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01075178
CAS číslo: 54646-75-2