Tisk…
1H-Imidazole-1-carbonitrile 94%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-Cyano-1H-imidazole
OR8175T-1G OR8175T-250MG OR8175T-5G
APOSOR8175T-1GEA 6620 CZK
APOSOR8175T-1G APOSOR8175T-250MG APOSOR8175T-5G
1H-Imidazole-1-carbonitrile 94%
1H-Imidazole-1-carbonitrile
Vzorec: C₄H₃N₃
Bod varu: 185…189 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00269955
CAS číslo: 36289-36-8