Tisk…
4-(5-Bromopent-1-yl)anisole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8175-25G OR8175-5G
APOSOR8175-25GEA 20400 CZK
APOSOR8175-25G APOSOR8175-5G
4-(5-Bromopent-1-yl)anisole
4-(5-Bromopent-1-yl)anisole
Vzorec: C₁₂H₁₇BrO
Bod varu: 123…125 °C (0,15 mm Hg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01075176
CAS číslo: 14469-84-2