Tisk…
1-(Biphenyl-4-yl)piperazine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Biphenyl-4-yl-piperazine, 4-(Piperazin-1-yl)biphenyl
OR8173-1G OR8173-5G
APOSOR8173-1GEA 5790 CZK
APOSOR8173-1G APOSOR8173-5G
1-(Biphenyl-4-yl)piperazine
1-(Biphenyl-4-yl)piperazine
Vzorec: C₁₆H₁₈N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02093529
CAS číslo: 180698-19-5