Tisk…
Benzyl-2-acetamido-2-deoxy-α-D-galactopyranoside 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR8162-100MG OR8162-500MG
APOSOR8162-100MGEA 9130 CZK
APOSOR8162-100MG APOSOR8162-500MG
Benzyl-2-acetamido-2-deoxy-α-D-galactopyranoside 98%
Benzyl-2-acetamido-2-deoxy-α-D-galactopyranoside
Vzorec: C₁₅H₂₁NO₆
MW: 311.33 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00057920
CAS číslo: 3554-93-6