1-(4-Methylthiophenyl)-2-methyl-5-phenylpyrrole-3-carboxylic acid 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR8137-10G
OR8137-1G
OR8137-5G
APOSOR8137-10GEA
24600
CZK
APOSOR8137-10G
APOSOR8137-1G
APOSOR8137-5G
1-(4-Methylthiophenyl)-2-methyl-5-phenylpyrrole-3-carboxylic acid 95+%
1-(4-Methylthiophenyl)-2-methyl-5-phenylpyrrole-3-carboxylic acid
Vzorec:
C₁₉H₁₇NO₂S Bod tání: 202…203 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02180787 CAS číslo: 306936-46-9 |