Tisk…
2-(4-Methyl-1,3-thiazol-2-yl)acetamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(2-Amino-2-oxoethyl)-4-methyl-1,3-thiazole
OR8136-1G OR8136-250MG OR8136-5G
APOSOR8136-1GEA 8900 CZK
APOSOR8136-1G APOSOR8136-250MG APOSOR8136-5G
2-(4-Methyl-1,3-thiazol-2-yl)acetamide 95%
2-(4-Methyl-1,3-thiazol-2-yl)acetamide
Vzorec: C₆H₈N₂OS
MW: 156,206 g/mol
Bod tání: 128…130 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02180665
CAS číslo: 173739-73-6