Tisk…
Methyl 1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-carboxylate hydrochloride 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8135-1G OR8135-5G
APOSOR8135-1GEA 2360 CZK
APOSOR8135-1G APOSOR8135-5G
Methyl 1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-carboxylate hydrochloride 95+%
Methyl 1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-carboxylate hydrochloride
Vzorec: C₁₁H₁₃NO₂·ClH
Bod tání: 170…179 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02180877
CAS číslo: 78348-26-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III