Tisk…
2-Methyl-5-[(morpholin-4-yl)sulphonyl]-3-furoic acid 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR8131-1G OR8131-250MG
APOSOR8131-1GEA 7510 CZK
APOSOR8131-1G APOSOR8131-250MG
2-Methyl-5-[(morpholin-4-yl)sulphonyl]-3-furoic acid 95+%
2-Methyl-5-[(morpholin-4-yl)sulphonyl]-3-furoic acid
Vzorec: C₁₀H₁₃NO₆S
Bod tání: 184 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02180756
CAS číslo: 306936-37-8
UN: 3261
ADR: 8,III