Tisk…
4-(4-Methoxyphenyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine, tech
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR8111-1G OR8111-250MG OR8111-100MG
APOSOR8111-1GEA 3970 CZK
APOSOR8111-1G APOSOR8111-250MG APOSOR8111-100MG
4-(4-Methoxyphenyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine, tech
4-(4-Methoxyphenyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine
Vzorec: C₁₄H₁₅NOS
Bod tání: 69…71 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00177096
CAS číslo: 213462-19-2
UN: 3259
ADR: 8,III