Tisk…
4-[4-(2-Methoxyphenyl)piperidino]-3-nitrobenzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR8110-1G OR8110-5G
APOSOR8110-1GEA 3190 CZK
APOSOR8110-1G APOSOR8110-5G
4-[4-(2-Methoxyphenyl)piperidino]-3-nitrobenzaldehyde 97%
4-[4-(2-Methoxyphenyl)piperidino]-3-nitrobenzaldehyde
Vzorec: C₁₉H₂₀N₂O₄
Bod tání: 116…118 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01314135
CAS číslo: 301334-92-9