Tisk…
Ethyl [(4-iodophenyl)amino]acetate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl 2-(4-iodoanilino)acetate
OR8095-1G OR8095-5G OR8095-10G
APOSOR8095-1GEA 3310 CZK
APOSOR8095-1G APOSOR8095-5G APOSOR8095-10G
Ethyl [(4-iodophenyl)amino]acetate 97%
Ethyl [(4-iodophenyl)amino]acetate
Vzorec: C₁₀H₁₂INO₂
MW: 305.112 g/mol
Bod tání: 84…86 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00176764
CAS číslo: 14108-76-0