Tisk…
Ethyl 3-(4-hydroxyphenyl)propanoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8094-1G OR8094-5G
APOSOR8094-1GEA 705 CZK
APOSOR8094-1G APOSOR8094-5G
Ethyl 3-(4-hydroxyphenyl)propanoate 95%
Ethyl 3-(4-hydroxyphenyl)propanoate
Vzorec: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194,227 g/mol
Bod tání: 40…42 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00020209
CAS číslo: 23795-02-0