Tisk…
Ethyl 1-(3-aminobenzyl)piperidine-4-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-(3-Aminobenzyl)-4-(ethoxycarbonyl)piperidine, 3-{[4-Ethoxycarbonyl)piperidin-1-yl]methyl}aniline
OR8090-1G OR8090-250MG OR8090-5G
APOSOR8090-1GEA 2900 CZK
APOSOR8090-1G APOSOR8090-250MG APOSOR8090-5G
Ethyl 1-(3-aminobenzyl)piperidine-4-carboxylate 97%
Ethyl 1-(3-aminobenzyl)piperidine-4-carboxylate
Vzorec: C₁₅H₂₂N₂O₂
MW: 262,347 g/mol
Bod tání: 49…53 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02180894
CAS číslo: 306937-22-4
UN: 3259
ADR: 8,III