Tisk…
Diethyl 3,4-dihydroxyfuran-2,5-dicarboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2,5-Bis(ethoxycarbonyl)-3,4-dihydroxyfuran
OR8077-1G OR8077-250MG
APOSOR8077-1GEA 5200 CZK
APOSOR8077-1G APOSOR8077-250MG
Diethyl 3,4-dihydroxyfuran-2,5-dicarboxylate 97%
Diethyl 3,4-dihydroxyfuran-2,5-dicarboxylate
Vzorec: C₁₀H₁₂O₇
Bod tání: 178…180 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00092386
CAS číslo: 6270-57-1