2,5-Diethoxy-4-(morpholin-4-yl)aniline
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-(4-Amino-2,5-diethoxyphenyl)morpholine
OR8076-10G
OR8076-1G
OR8076-5G
APOSOR8076-10GEA
5230
CZK
APOSOR8076-10G
APOSOR8076-1G
APOSOR8076-5G
2,5-Diethoxy-4-(morpholin-4-yl)aniline
2,5-Diethoxy-4-(morpholin-4-yl)aniline
Vzorec:
C₁₄H₂₂N₂O₃ MW: 266.336 g/mol Bod tání: 93…96 °C Hustota: 1.13 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD02052680 CAS číslo: 51963-82-7 EINECS: 257-562-7 |