3-(2-Formyl-1H-pyrrol-1-yl)propanenitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-(2-Cyanoethyl)-2-formyl-1H-pyrrole, 1-(2-Cyanoethyl)-1H-pyrrole-2-carboxaldehyde
OR8068-10G
OR8068-1G
APOSOR8068-10GEA
9760
CZK
APOSOR8068-10G
APOSOR8068-1G
3-(2-Formyl-1H-pyrrol-1-yl)propanenitrile 97%
3-(2-Formyl-1H-pyrrol-1-yl)propanenitrile
Vzorec:
C₈H₈N₂O MW: 148,162 g/mol Bod varu: 130…132 °C (1,0 mm Hg) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02180764 CAS číslo: 43036-05-1 UN: 3276 ADR: 6.1,III |