Tisk…
4-(5-Chlorothien-2-yl)-1,3-thiazol-2-amine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Amino-4-(5-chlorothien-2-yl)-1,3-thiazole, 2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-5-chlorothiophene
OR8067-1G OR8067-250MG
APOSOR8067-1GEA 2650 CZK
APOSOR8067-1G APOSOR8067-250MG
4-(5-Chlorothien-2-yl)-1,3-thiazol-2-amine 97%
4-(5-Chlorothien-2-yl)-1,3-thiazol-2-amine
Vzorec: C₇H₅ClN₂S₂
MW: 216,711 g/mol
Bod tání: 129…130 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01312979
CAS číslo: 123971-45-9