2-(5-Chloro-1,2,4-thiadiazol-3-yl)thiophene-5-sulphonyl chloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR8065-1G
OR8065-500MG
APOSOR8065-1GEA
13030
CZK
APOSOR8065-1G
APOSOR8065-500MG
2-(5-Chloro-1,2,4-thiadiazol-3-yl)thiophene-5-sulphonyl chloride 95%
2-(5-Chloro-1,2,4-thiadiazol-3-yl)thiophene-5-sulphonyl chloride
Vzorec:
C₆H₂Cl₂N₂O₂S₃ Bod tání: 71…74 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02180888 CAS číslo: 306937-21-3 UN: 3261 ADR: 8,III |