Tisk…
5-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR8058-1G OR8058-250MG
APOSOR8058-1GEA 0 CZK
APOSOR8058-1G APOSOR8058-250MG
5-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride 95%
5-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride
Vzorec: C₅H₄Cl₂N₂O
Bod tání: 50…52 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02179947
CAS číslo: 110763-09-2
UN: 3261
ADR: 8,III