Tisk…
4-Chloro-5-methyl-6-phenylthieno[2,3-d]pyrimidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8057-10G OR8057-1G
APOSOR8057-10GEA 24370 CZK
APOSOR8057-10G APOSOR8057-1G
4-Chloro-5-methyl-6-phenylthieno[2,3-d]pyrimidine 97%
4-Chloro-5-methyl-6-phenylthieno[2,3-d]pyrimidine
Vzorec: C₁₃H₉ClN₂S
Bod tání: 133…135 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02179828
CAS číslo: 306934-78-1