Tisk…
6-Chloro-2H-1-benzopyran-3-carbonyl chloride 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR8052-1G OR8052-5G
APOSOR8052-1GEA 3910 CZK
APOSOR8052-1G APOSOR8052-5G
6-Chloro-2H-1-benzopyran-3-carbonyl chloride 95+%
6-Chloro-2H-1-benzopyran-3-carbonyl chloride
Vzorec: C₁₀H₆Cl₂O₂
Bod tání: 78…80 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02091502
CAS číslo: 306935-54-6