Tisk…
3-(Aminomethyl)-2-bromothiophene hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR8040-1G OR8040-250MG
APOSOR8040-1GEA 8800 CZK
APOSOR8040-1G APOSOR8040-250MG
3-(Aminomethyl)-2-bromothiophene hydrochloride 97%
3-(Aminomethyl)-2-bromothiophene hydrochloride
Vzorec: C₅H₆BrNS·ClH
Bod varu: 70 °C (0,01 mm Hg)
Bod tání: 199…202 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04971979
CAS číslo: 886460-60-2
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III