Tisk…
2,1-Benzisoxazole-3-carboxylic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8019-1G OR8019-5G OR8019-100MG
APOSOR8019-1GEA 7010 CZK
APOSOR8019-1G APOSOR8019-5G APOSOR8019-100MG
2,1-Benzisoxazole-3-carboxylic acid 96%
2,1-Benzisoxazole-3-carboxylic acid
Vzorec: C₈H₅NO₃
Bod tání: 229…230 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02180526
CAS číslo: 642-91-1