Tisk…

2-Amino-5-phenyl-3-furonitrile 95%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 2-Amino-5-phenylfuran-3-carbonitrile, 2-Amino-3-cyano-5-phenylfuran

OR8012-1G OR8012-250MG OR8012-5G
APOSOR8012-1GEA 1910 CZK
APOSOR8012-1G APOSOR8012-250MG APOSOR8012-5G
2-Amino-5-phenyl-3-furonitrile 95%
2-Amino-5-phenyl-3-furonitrile
Vzorec: C₁₁H₈N₂O
MW: 184,194 g/mol
Bod tání: 196…197 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00463472
CAS číslo: 14742-32-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR