Tisk…
2-Acetyl-3-amino-5-(4-tert-butylphenyl)thiophene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR8003-10G OR8003-1G OR8003-5G
APOSOR8003-10GEA 14780 CZK
APOSOR8003-10G APOSOR8003-1G APOSOR8003-5G
2-Acetyl-3-amino-5-(4-tert-butylphenyl)thiophene 97%
2-Acetyl-3-amino-5-(4-tert-butylphenyl)thiophene
Vzorec: C₁₆H₁₉NOS
Bod tání: 179…181 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02179917
CAS číslo: 306935-12-6