Tisk…
Ethyl 4,6-dichloro-2-(methylthio)quinoline-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl 4,6-dichloro-2-(methylsulphanyl)quinoline, 4,6-Dichloro-3-(ethoxycarbonyl)-2-(methylthio)quinoline
OR8002-1G OR8002-500MG
APOSOR8002-1GEA 2980 CZK
APOSOR8002-1G APOSOR8002-500MG
Ethyl 4,6-dichloro-2-(methylthio)quinoline-3-carboxylate
Ethyl 4,6-dichloro-2-(methylthio)quinoline-3-carboxylate
Vzorec: C₁₃H₁₁Cl₂NO₂S
Bod tání: 133…135 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00276616
CAS číslo: 227958-96-5