Tisk…
2-Chloro-5-(4-chlorophenyl)pyrimidine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7907-1G OR7907-5G OR7907-10G
APOSOR7907-1GEA 9920 CZK
APOSOR7907-1G APOSOR7907-5G APOSOR7907-10G
2-Chloro-5-(4-chlorophenyl)pyrimidine 95+%
2-Chloro-5-(4-chlorophenyl)pyrimidine
Vzorec: C₁₀H₆Cl₂N₂
Bod tání: 215…216 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03426061
CAS číslo: 27956-40-7