Tisk…
Methyl 3-[(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)oxy]thiophene-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-[(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)oxy]-2-(methoxycarbonyl)thiophene
OR7902-1G OR7902-5G
APOSOR7902-1GEA 4570 CZK
APOSOR7902-1G APOSOR7902-5G
Methyl 3-[(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)oxy]thiophene-2-carboxylate
Methyl 3-[(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)oxy]thiophene-2-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₁₂N₂O₃S
MW: 264,3 g/mol
Bod tání: 80…82 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00203105
CAS číslo: 389609-95-4