Tisk…
1H-Indene-3-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7859-5G OR7859-10G
APOSOR7859-5GEA 6220 CZK
APOSOR7859-5G APOSOR7859-10G
1H-Indene-3-carboxylic acid 95%
1H-Indene-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₈O₂
Bod tání: 161…165 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00086207
CAS číslo: 14209-41-7