Tisk…
5-Bromo-N-(2,2-dimethoxyethyl)pyrimidin-2-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR7850-1G OR7850-5G
APOSOR7850-1GEA 1250 CZK
APOSOR7850-1G APOSOR7850-5G
5-Bromo-N-(2,2-dimethoxyethyl)pyrimidin-2-amine
5-Bromo-N-(2,2-dimethoxyethyl)pyrimidin-2-amine
Vzorec: C₈H₁₂BrN₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03646021
CAS číslo: 885267-37-8