Tisk…
3-[(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)oxy]pyridine-2-carboxylic acid monohydrate 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR7847-1G OR7847-5G OR7847-10G
APOSOR7847-1GEA 5260 CZK
APOSOR7847-1G APOSOR7847-5G APOSOR7847-10G
3-[(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)oxy]pyridine-2-carboxylic acid monohydrate 95+%
3-[(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)oxy]pyridine-2-carboxylic acid monohydrate
Vzorec: C₁₂H₁₁N₃O₅·H₂O
MW: 295.248 g/mol
Bod tání: >130 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08567951
CAS číslo: 1172989-15-9