5-Bromo-4-methylthiophene-2-carboxaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR7818-100G
OR7818-25G
OR7818-5G
APOSOR7818-100GEA
15050
CZK
APOSOR7818-100G
APOSOR7818-25G
APOSOR7818-5G
5-Bromo-4-methylthiophene-2-carboxaldehyde
5-Bromo-4-methylthiophene-2-carboxaldehyde
Vzorec:
C₆H₅BrOS Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD06657807 CAS číslo: 189331-47-3 |