Tisk…
[(4-Bromophenyl)sulphonyl]acetonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromophenyl cyanomethyl sulphone
OR7778-5G OR7778-25G
APOSOR7778-5GEA 3640 CZK
APOSOR7778-5G APOSOR7778-25G
[(4-Bromophenyl)sulphonyl]acetonitrile
[(4-Bromophenyl)sulphonyl]acetonitrile
Vzorec: C₈H₆BrNO₂S
Bod tání: 190…192 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00129455
CAS číslo: 126891-45-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III