Tisk…
4-Chloro-2-methylphenylhydrazine hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7762-10G OR7762-1G
APOSOR7762-10GEA 8270 CZK
APOSOR7762-10G APOSOR7762-1G
4-Chloro-2-methylphenylhydrazine hydrochloride 97%
4-Chloro-2-methylphenylhydrazine hydrochloride
Vzorec: C₇H₉ClN₂·ClH
Bod tání: 206…208 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012944
CAS číslo: 19690-59-6
EINECS: 243-227-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III