Tisk…
4-Bromo-3-[(dimethylamino)methyl]phenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7720-1G OR7720-5G
APOSOR7720-1GEA 2980 CZK
APOSOR7720-1G APOSOR7720-5G
4-Bromo-3-[(dimethylamino)methyl]phenol
4-Bromo-3-[(dimethylamino)methyl]phenol
Vzorec: C₉H₁₂BrNO
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06657798
CAS číslo: 848848-16-8