Tisk…
5-Bromobenzo[b]thiophene-2-boronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Bromo-1-benzothiophene-2-boronic acid, 2-Borono-5-bromobenzo[b]thiophene
OR7702-1G OR7702-5G
APOSOR7702-1GEA 4070 CZK
APOSOR7702-1G APOSOR7702-5G
5-Bromobenzo[b]thiophene-2-boronic acid
5-Bromobenzo[b]thiophene-2-boronic acid
Vzorec: C₈H₆BBrO₂S
MW: 256,912 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06801728
CAS číslo: 884010-25-7