Tisk…
3-(Benzyloxy)propane-1,2-diol 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR7701T-25G OR7701T-5G
APOSOR7701T-25GEA 2080 CZK
APOSOR7701T-25G APOSOR7701T-5G
3-(Benzyloxy)propane-1,2-diol 95+%
3-(Benzyloxy)propane-1,2-diol
Vzorec: C₁₀H₁₄O₃
Bod varu: 140…145 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016633
CAS číslo: 4799-67-1