Tisk…
Methyl 4-ethylbenzoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Ethylbenzoic acid methyl ester
OR7700-1G OR7700-5G
APOSOR7700-1GEA 1330 CZK
APOSOR7700-1G APOSOR7700-5G
Methyl 4-ethylbenzoate 98%
Methyl 4-ethylbenzoate
Vzorec: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,201 g/mol
Bod varu: 105…107 °C (15 mm Hg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00221477
CAS číslo: 7364-20-7