1H-Benzimidazole-2-carboxylic acid hydrate 90+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR7662-1G
OR7662-250MG
APOSOR7662-1GEA
1990
CZK
APOSOR7662-1G
APOSOR7662-250MG
1H-Benzimidazole-2-carboxylic acid hydrate 90+%
1H-Benzimidazole-2-carboxylic acid hydrate
Vzorec:
C₈H₆N₂O₂·H₂O Bod tání: 169…171 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07368500 CAS číslo: 849776-47-2 |