Tisk…
4-Phenylpyrimidine-2-thiol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7651-1G OR7651-5G
APOSOR7651-1GEA 3940 CZK
APOSOR7651-1G APOSOR7651-5G
4-Phenylpyrimidine-2-thiol
4-Phenylpyrimidine-2-thiol
Vzorec: C₁₀H₈N₂S
MW: 188,249 g/mol
Bod tání: 197…209 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00239517
CAS číslo: 60414-59-7